Tlačiť
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14953.06 A14953.14 A14953.22
A14953.06EA 35.38 EUR
A14953.06 A14953.14 A14953.22
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid ≥98%
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 2252-51-9 Molecular Formula: C7H4ClFO2 Formula Weight: 174.56 Melting Point: 183-187° Beilstein Reference: 1946215
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
Teplota tavenia: 183…187 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010615
Číslo CAS: 2252-51-9
EINECS: 218-845-0