Tlačiť
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
294140050 294140250
ACRO294140050EA 73.81 EUR
ACRO294140050 ACRO294140250
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
Teplota tavenia: 46…49 °C
Teplota vzplanutia: 96,7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143288
Číslo CAS: 5527-95-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %