Tlačiť
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16110.06 A16110.09
A16110.06EA 147.61 EUR
A16110.06 A16110.09
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde ≥98%
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 61072-56-8 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Melting Point: 58-60° Beilstein Reference: 3537705
Vzorec: C₇H₄ClFO
Teplota tavenia: 58…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143282
Číslo CAS: 61072-56-8