Tlačiť
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
290620050 290620250
ACRO290620050EA 141.6 EUR
ACRO290620050 ACRO290620250
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 99%
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
Teplota tavenia: 58…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143282
Číslo CAS: 61072-56-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥98.5 %