Tlačiť
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10513.14 A10513.22
A10513.14EA 39.9 EUR
A10513.14 A10513.22
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde ≥97%
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 387-45-1 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Flash Point: 101°(213°F) Melting Point: 35-39° Boiling Point: 91-93°/10mm Beilstein Reference: 2245530 MDL No.: MFCD00003306
Vzorec: C₇H₄ClFO
Mw: 158.56
Teplota varu: 91…93 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 35…39 °C
Teplota vzplanutia: 101 °C (213 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003306
Číslo CAS: 387-45-1
EINECS: 206-860-5