Tlačiť
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
161510250 161511000 161515000
ACRO161510250EA 27.56 EUR
ACRO161510250 ACRO161511000 ACRO161515000
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
Mw: 158.56
Teplota varu: 92 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 34…39 °C
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003306
Číslo CAS: 387-45-1
EINECS: 206-860-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥94 %
Specific optical rotation +113° to +119° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)