Tlačiť
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Chloro-1-fluoro-4-benzène, 4-Chlorofluorobenzene
208200250 208200050
ACRO208200250EA 68.1 EUR
ACRO208200250 ACRO208200050
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
1-Chloro-4-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄ClF
Mw: 130.55
Teplota varu: 129
Teplota tavenia: –21.5 °C
Hustota: 1.226 g/cm³
Teplota vzplanutia: 29 °C
Číslo MDL: MFCD00000603
Číslo CAS: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
OSN: 1993
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %