Tlačiť
5-Chlorovanillic acid tech. 90%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzoic acid
A12841.06 A12841.14
A12841.06EA 74.21 EUR
A12841.06 A12841.14
5-Chlorovanillic acid tech. 90%, Technical Grade
5-Chlorovanillic acid
Purity: 90% CAS No.: 62936-23-6 Molecular Formula: C8H7ClO4 Formula Weight: 202.60 Melting Point: 242-248° Beilstein Reference: 2648897
Vzorec: C₈H₇ClO₄
Teplota tavenia: 242…248 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016531
Číslo CAS: 62936-23-6
EINECS: 263-766-7