Tlačiť
Container with snap-on lid
Dodávateľ: KARTELL
2580 2585
KART2580EA 336.94 EUR
KART2580 KART2585
Container with snap-on lid
Nádobky na vzorky Nádoby pro obecné použití
PS, clear, with translucent PE snap lid.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Easy to clean
Ideal as general specimen containers.
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904