Tlačiť
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
109680100 109681000
ACRO109680100EA 24.95 EUR
ACRO109680100 ACRO109681000
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid 99%
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
Teplota tavenia: 136…139 °C
Hustota: 1,593 g/cm³ (18 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007290
Číslo CAS: 2516-95-2
EINECS: 219-738-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm