Tlačiť
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
154691000 154695000
ACRO154691000EA 50.94 EUR
ACRO154691000 ACRO154695000
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid 99+%
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
Teplota tavenia: 164…168 °C
Hustota: 0,4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007294
Číslo CAS: 2516-96-3
EINECS: 219-739-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 %