2-Chloro-3-nitrobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Mesalazine EP Impurity Q
L14954.03
L14954.06
L14954.03EA
72.6
EUR
L14954.03
L14954.06
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid ≥98%
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 3970-35-2
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Odour: Odourless
Melting Point: 182-186°
Beilstein Reference: 645427
MDL No.: MFCD00007069
Vzorec:
C₇H₄ClNO₄ Teplota tavenia: 182…186 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007069 Číslo CAS: 3970-35-2 EINECS: 223-590-3 |