Tlačiť
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Mesalazine EP Impurity Q
161480050 161480250
ACRO161480050EA 209.79 EUR
ACRO161480050 ACRO161480250
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid 98%
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
Teplota tavenia: 183…188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007069
Číslo CAS: 3970-35-2
EINECS: 223-590-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 188 °C
HPLC ≥97.5 %
GC ≥92 %
Specific optical rotation -31° to -35° (20 °C, 589 nm) (neat)