Tlačiť
5-Amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L14501.14 L14501.22
L14501.14EA 76.21 EUR
L14501.14 L14501.22
5-Amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 89-54-3 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 2090422
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Teplota varu: 330 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼ 185 °C (rozkl.)
Hustota: 1,5
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007845
Číslo CAS: 89-54-3
EINECS: 201-916-5