Tlačiť
6-Chloroanthranilic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
A10890.14 A10890.06 A10890.09
A10890.14EA 428.4 EUR
A10890.14 A10890.06 A10890.09
6-Chloroanthranilic acid ≥98%
6-Chloroanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 2148-56-3 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: 149-152° Beilstein Reference: 2804041
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Teplota varu: 330 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 149…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051530
Číslo CAS: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8