Tlačiť
6-Chloroanthranilic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
300500010 300500100
ACRO300500010EA 42.12 EUR
ACRO300500010 ACRO300500100
6-Chloroanthranilic acid 99%
6-Chloroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Teplota varu: 330 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 143…147 °C
Číslo MDL: MFCD00051530
Číslo CAS: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %