6-Chloroanthranilic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Amino-6-chlorobenzoic acid
300500010
300500100
ACRO300500010EA
42.12
EUR
ACRO300500010
ACRO300500100
6-Chloroanthranilic acid 99%
6-Chloroanthranilic acid
Vzorec:
C₇H₆ClNO₂ Teplota varu: 330 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 143…147 °C |
Číslo MDL:
MFCD00051530 Číslo CAS: 2148-56-3 EINECS: 218-416-8 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Light yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 143 to 147 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |