4-Chloroanthranilic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Amino-4-chlorobenzoic acid
103320250
103321000
ACRO103320250EA
68.19
EUR
ACRO103320250
ACRO103321000
4-Chloroanthranilic acid 98%
4-Chloroanthranilic acid
Vzorec:
C₇H₆ClNO₂ Teplota varu: 330 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 231…235 °C Teplota vzplanutia: >100 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007778 Číslo CAS: 89-77-0 EINECS: 201-938-5 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 231 to 235 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |