Tlačiť
4-Chloroanthranilic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
103320250 103321000
ACRO103320250EA 68.19 EUR
ACRO103320250 ACRO103321000
4-Chloroanthranilic acid 98%
4-Chloroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Teplota varu: 330 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 231…235 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007778
Číslo CAS: 89-77-0
EINECS: 201-938-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 231 to 235 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %