Tlačiť
3,4-Dichlorobenzoic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15873.14 A15873.22 A15873.36
A15873.14EA 37.69 EUR
A15873.14 A15873.22 A15873.36
3,4-Dichlorobenzoic acid ≥99%
3,4-Dichlorobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 51-44-5 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 205-208° Beilstein Reference: 2044777
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Mw: 191.01
Teplota varu: 301
Teplota tavenia: 205…208 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002492
Číslo CAS: 51-44-5
EINECS: 200-099-2