Tlačiť
2-Chlorobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10832.0B A10832.30
A10832.0BEA 102.29 EUR
A10832.0B A10832.30
2-Chlorobenzoic acid ≥98%
2-Chlorobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 118-91-2 Molecular Formula: C7H5ClO2 Formula Weight: 156.57 Flash Point: 173°(343°F) Melting Point: 138-142° Boiling Point: 284-286° Beilstein Reference: 907340 Merck Reference: 14,2124 MDL No.: MFCD00002412
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Teplota varu: 284…286 °C
Teplota tavenia: 138…142 °C
Hustota: 1,544
Teplota vzplanutia: 173 °C (343 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002412
Číslo CAS: 118-91-2
EINECS: 204-285-4
Merck Index: 14,2124