Tlačiť
2,6-Dichlorobenzoic acid 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
113200250 113200100
ACRO113200250EA 142.2 EUR
ACRO113200250 ACRO113200100
2,6-Dichlorobenzoic acid 98+%
2,6-Dichlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Mw: 191.01
Teplota varu: 299
Teplota tavenia: 141…145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002418
Číslo CAS: 50-30-6
EINECS: 200-025-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %