Tlačiť
2,5-Dichlorobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
163240500 163242500 163240100
ACRO163240500EA 96.13 EUR
ACRO163240500 ACRO163242500 ACRO163240100
2,5-Dichlorobenzoic acid 97%
2,5-Dichlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Mw: 191.01
Teplota varu: 301 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 152…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002416
Číslo CAS: 50-79-3
EINECS: 200-065-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %