Tlačiť
2,4-Dichlorobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12372.0B A12372.30
A12372.0BEA 159.82 EUR
A12372.0B A12372.30
2,4-Dichlorobenzoic acid ≥98%
2,4-Dichlorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 50-84-0 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 159-164° Beilstein Reference: 1868192
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Mw: 191.01
Teplota varu: 310
Teplota tavenia: 159…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002414
Číslo CAS: 50-84-0
EINECS: 200-067-8