Tlačiť
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12648.06 A12648.14 A12648.22
A12648.06EA 58.97 EUR
A12648.06 A12648.14 A12648.22
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile ≥98%
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 939-80-0 Molecular Formula: C7H3ClN2O2 Formula Weight: 182.57 Melting Point: 98-102° Beilstein Reference: 1639111
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₂
Teplota tavenia: 98…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016987
Číslo CAS: 939-80-0
EINECS: 213-364-2