Tlačiť
2-Chloro-6-nitrobenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloro-2-nitrobenzonitrile
A12703.06 A12703.14
A12703.06EA 42.12 EUR
A12703.06 A12703.14
2-Chloro-6-nitrobenzonitrile ≥98%
2-Chloro-6-nitrobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6575-07-1 Molecular Formula: C7H3ClN2O2 Formula Weight: 182.57 Melting Point: 118-124° Beilstein Reference: 1369781
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₂
Teplota tavenia: 118…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007203
Číslo CAS: 6575-07-1
EINECS: 229-496-9