2-Chloro-6-nitrobenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
6-Chloro-2-nitrobenzonitrile
A12703.06
A12703.14
A12703.06EA
42.12
EUR
A12703.06
A12703.14
2-Chloro-6-nitrobenzonitrile ≥98%
2-Chloro-6-nitrobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 6575-07-1
Molecular Formula: C7H3ClN2O2
Formula Weight: 182.57
Melting Point: 118-124°
Beilstein Reference: 1369781
Vzorec:
C₇H₃ClN₂O₂ Teplota tavenia: 118…124 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007203 Číslo CAS: 6575-07-1 EINECS: 229-496-9 |