2-Amino-5-chlorobenzonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
5-Chloroanthranilonitrile
B22690.03
B22690.06
B22690.03EA
35.82
EUR
B22690.03
B22690.06
2-Amino-5-chlorobenzonitrile 97%
2-Amino-5-chlorobenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 5922-60-1
Molecular Formula: C7H5ClN2
Formula Weight: 152.58
Melting Point: 94-97°
Boiling Point: 132-135°/0.5mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00017106
Vzorec:
C₇H₅ClN₂ Teplota varu: 132…135 °C (0,5 mmHg) Teplota tavenia: 94…97 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00017106 Číslo CAS: 5922-60-1 EINECS: 227-651-5 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |