4-Amino-2-chlorobenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Chloro-4-cyanoaniline
L15924.06
L15924.14
L15924.22
L15924.06EA
36.1
EUR
L15924.06
L15924.14
L15924.22
4-Amino-2-chlorobenzonitrile ≥98%
4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 20925-27-3
Molecular Formula: C7H5ClN2
Formula Weight: 152.58
Melting Point: 116-119°
Beilstein Reference: 2936425
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00035926
Vzorec:
C₇H₅ClN₂ Teplota varu: 301 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 116…119 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00035926 Číslo CAS: 20925-27-3 EINECS: 244-114-0 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |