2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L06883.03
L06883.06
L06883.03EA
34.7
EUR
L06883.03
L06883.06
2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
2-Amino-6-chlorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 6575-11-7
Molecular Formula: C7H5ClN2
Formula Weight: 152.58
Melting Point: 133-137°
Beilstein Reference: 2717090
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00015546
Vzorec:
C₇H₅ClN₂ Teplota varu: 301 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 133…137 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015546 Číslo CAS: 6575-11-7 EINECS: 229-501-4 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |