Tlačiť
4-Chlorobenzonitrile ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: p-Chlorobenzonitrile
A14524.0B A14524.18 A14524.30 AB114673.0050
A14524.0BEA 1028.48 EUR
A14524.0B A14524.18 A14524.30 ABCRAB114673.0050
4-Chlorobenzonitrile ≥99%
4-Chlorobenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 623-03-0 Molecular Formula: C7H4ClN Formula Weight: 137.57 Flash Point: 108°(226°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 222-224° Beilstein Reference: 1072122 MDL No.: MFCD00001813
Vzorec: C₇H₄ClN
Teplota varu: 222…224 °C
Teplota tavenia: 90…94 °C
Hustota: 1,200
Teplota vzplanutia: 108 °C (226 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001813
Číslo CAS: 623-03-0
EINECS: 210-765-4