Tlačiť
4-Chlorobenzonitrile 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: p-Chlorobenzonitrile
151871000 151870250 151875000
ACRO151871000EA 111.11 EUR
ACRO151871000 ACRO151870250 ACRO151875000
4-Chlorobenzonitrile 99%
4-Chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClN
Teplota varu: 223 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 91…94 °C
Hustota: 1,1133 g/cm³ (16.8 °C)
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001813
Číslo CAS: 623-03-0
EINECS: 210-765-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 94 °C
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %