3-Chlorobenzonitrile 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
m-Chlorobenzonitrile
108680100
108680500
ACRO108680100EA
46.53
EUR
ACRO108680100
ACRO108680500
3-Chlorobenzonitrile 99%
3-Chlorobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₄ClN Teplota varu: 94 °C (11 mmHg) Teplota tavenia: 38…42 °C Hustota: 1,14 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001798 Číslo CAS: 766-84-7 EINECS: 212-172-6 ADR: 6.1,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Off-white to light beige Crystals and/or chunks or fused solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 38 to 42 °C |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | 50 to 150 ppm Amylene |