Tlačiť
3-Chlorobenzonitrile 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: m-Chlorobenzonitrile
108680100 108680500
ACRO108680100EA 46.53 EUR
ACRO108680100 ACRO108680500
3-Chlorobenzonitrile 99%
3-Chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClN
Teplota varu: 94 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: 38…42 °C
Hustota: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001798
Číslo CAS: 766-84-7
EINECS: 212-172-6
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light beige Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm Amylene