Tlačiť
2-Chlorobenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: o-Chlorobenzonitrile
B20451.0B B20451.18 B20451.30 AB125794.0050
B20451.0BEA 380.26 EUR
B20451.0B B20451.18 B20451.30 ABCRAB125794.0050
2-Chlorobenzonitrile ≥98%
2-Chlorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 873-32-5 Molecular Formula: C7H4ClN Formula Weight: 137.57 Flash Point: 122°(252°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 232° Beilstein Reference: 1363916 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001779
Vzorec: C₇H₄ClN
Teplota varu: 232 °C
Teplota tavenia: 43…46 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 122 °C (252 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001779
Číslo CAS: 873-32-5
EINECS: 212-836-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III