Tlačiť
2-Chlorobenzonitrile 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: o-Chlorobenzonitrile
108670010 108672500
ACRO108670010EA 295.23 EUR
ACRO108670010 ACRO108672500
2-Chlorobenzonitrile 99%
2-Chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClN
Teplota varu: 232 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 43…46 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001779
Číslo CAS: 873-32-5
EINECS: 212-836-5
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 46 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %