Tlačiť
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
109600250 109600050 109601000
ACRO109600250EA 202.17 EUR
ACRO109600250 ACRO109600050 ACRO109601000
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
Teplota tavenia: 61…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007078
Číslo CAS: 16588-34-4
EINECS: 240-645-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light yellow to light green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %