Tlačiť
3-Chlorobenzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13254.14 A13254.22 A13254.36
A13254.14EA 53.35 EUR
A13254.14 A13254.22 A13254.36
3-Chlorobenzaldehyde ≥97%
3-Chlorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 587-04-2 Molecular Formula: C7H5ClO Formula Weight: 140.57 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.5640 Odour: Characteristic Melting Point: 16-18° Boiling Point: 213-214° Beilstein Reference: 507098 MDL No.: MFCD00003350
Vzorec: C₇H₅ClO
Teplota varu: 213…214 °C
Teplota tavenia: 16…18 °C
Hustota: 1,239
Teplota vzplanutia: 88 °C (190 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003350
Číslo CAS: 587-04-2
EINECS: 209-596-9