Tlačiť
3-Chlorobenzaldehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
108610250 108611000
ACRO108610250EA 56.56 EUR
ACRO108610250 ACRO108611000
3-Chlorobenzaldehyde 99%
3-Chlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅ClO
Teplota varu: 213…215 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 17…18 °C
Hustota: 1,241 g/cm³
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003350
Číslo CAS: 587-04-2
EINECS: 209-596-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %