3,5-Dichlorobenzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13325.14
A13325.06
A13325.14EA
344.16
EUR
A13325.14
A13325.06
3,5-Dichlorobenzaldehyde ≥97%
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 10203-08-4
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Melting Point: 60-66°
Boiling Point: 235-240°
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00003352
Vzorec:
C₇H₄Cl₂O Teplota varu: 235…240 °C Teplota tavenia: 60…66 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003352 Číslo CAS: 10203-08-4 EINECS: 233-499-0 OSN: 1759 ADR: 8,III |