Tlačiť
3,4-Dichlorobenzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B24706.06 B24706.14
B24706.06EA 32.77 EUR
B24706.06 B24706.14
3,4-Dichlorobenzaldehyde ≥97%
3,4-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Teplota varu: 247…248 °C
Teplota tavenia: 41…44 °C
Teplota vzplanutia: 135 °C (275 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003351
Číslo CAS: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
OSN: 1759
ADR: 8,III