Tlačiť
2-chlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
124974-100G 124974-500G
SIAL124974-100GEA 45.33 EUR
SIAL124974-100G SIAL124974-500G
2-chlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-chlorbenzaldehyd
Vzorec: C₇H₅ClO
Teplota varu: 211,9 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 10 °C
Hustota: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003304
Číslo CAS: 89-98-5
EINECS: 201-956-3
OSN: 3265
ADR: 8,III