2,6-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13295.22
A13295.14
A13295.36
A13295.22EA
82.63
EUR
A13295.22
A13295.14
A13295.36
2,6-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
2,6-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 83-38-5
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 135°(275°F)
Melting Point: 69-73°
Boiling Point: 124°/10mm
Beilstein Reference: 386477
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00003307
Vzorec:
C₇H₄Cl₂O Teplota varu: 124 °C (10 mmHg) Teplota tavenia: 69…73 °C Teplota vzplanutia: 135 °C (275 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003307 Číslo CAS: 83-38-5 EINECS: 201-472-2 OSN: 3261 ADR: 8,III |