Tlačiť
2,6-Dichlorobenzaldehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
113160500 113162500 113160010
ACRO113160500EA 50.94 EUR
ACRO113160500 ACRO113162500 ACRO113160010
2,6-Dichlorobenzaldehyde 99%
2,6-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Teplota varu: 239 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 71…72 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003307
Číslo CAS: 83-38-5
EINECS: 201-472-2
OSN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -33° to -39° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Titration with NaOH ≥98.5 %