Tlačiť
2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
359940010 359940050
ACRO359940010EA 41.32 EUR
ACRO359940010 ACRO359940050
2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Mw: 175.01
Teplota tavenia: 54…58 °C
Číslo MDL: MFCD00156140
Číslo CAS: 6361-23-5
EINECS: 228-832-1
OSN: 3261
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %