Tlačiť
2,4-Dichlorobenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20433.0100 8.20433.0500
8.20433.0100EA 53.75 EUR
8.20433.0100 8.20433.0500
2,4-Dichlorobenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Teplota varu: 233 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 68…71 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003305
Číslo CAS: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 175.01 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Flash Point 135 °C
Ignition Point 440 °C