2,4-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12525.0E
A12525.22
A12525.36
A12525.0EEA
565.98
EUR
A12525.0E
A12525.22
A12525.36
2,4-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 874-42-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 69-73°
Boiling Point: 233°
Beilstein Reference: 471601
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00003305
Vzorec:
C₇H₄Cl₂O Teplota varu: 233 °C Teplota tavenia: 69…73 °C Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 127 °C (260 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003305 Číslo CAS: 874-42-0 EINECS: 212-861-1 OSN: 1759 ADR: 8,III |