Tlačiť
2,4-Dichlorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
164140050 164141000 164145000
ACRO164140050EA 42.52 EUR
ACRO164140050 ACRO164141000 ACRO164145000
2,4-Dichlorobenzaldehyde 98%
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Mw: 175.01
Teplota varu: 233
Teplota tavenia: 69…73 °C
Teplota vzplanutia: 135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003305
Číslo CAS: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
OSN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥97.5 %