Tlačiť
2,3-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A10118.18 A10118.30
A10118.18EA 98.68 EUR
A10118.18 A10118.30
2,3-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Teplota varu: 143…145 °C (30 mmHg)
Teplota tavenia: 61…65 °C
Hustota: 1,33
Teplota vzplanutia: 135 °C (275 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010127
Číslo CAS: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
OSN: 1759
ADR: 8,III