Tlačiť
2,3-Dichlorobenzaldehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
232670250 232671000
ACRO232670250EA 70.2 EUR
ACRO232670250 ACRO232671000
2,3-Dichlorobenzaldehyde 99%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Teplota varu: 144 °C (30 mmHg)
Teplota tavenia: 60…64 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (100 °C)
Teplota vzplanutia: 135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010127
Číslo CAS: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥98.5 %