Tlačiť
Pyromellitic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
105310050 105311000 105315000
ACRO105310050EA 39.23 EUR
ACRO105310050 ACRO105311000 ACRO105315000
Pyromellitic acid 96%
Pyromellitic acid
Vzorec: C₁₀H₆O₈
Teplota varu: 516 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 281…284,5 °C
Hustota: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002471
Číslo CAS: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Merck Index: 12,08188
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %
GC ≥97.5 %