Tlačiť
Trimesic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
105350050 105350500 105355000
ACRO105350050EA 37.73 EUR
ACRO105350050 ACRO105350500 ACRO105355000
Trimesic acid 98%
Trimesic acid
Vzorec: C₉H₆O₆
Mw: 210.14
Teplota tavenia: 380 °C
Teplota vzplanutia: >250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002517
Číslo CAS: 554-95-0
EINECS: 209-077-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
UV Lambda max 590 to 596 nm (in Methanol)
Molar absorption coefficient 67400 l/(mol.cm) (at Lambda max)